5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
Warning
OR13382-1G OR13382-5G OR13382-10G
APOSOR13382-1GEA 1150 NOK
APOSOR13382-1G APOSOR13382-5G APOSOR13382-10G
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₅N₃O
Smeltepunkt: 227…230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00027378
CAS-nummer: 35261-01-9