3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, NSC 89246
OR13449-25G
APOSOR13449-25GEA 1950 NOK
APOSOR13449-25G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Smeltepunkt: 135 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005239
CAS-nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7