2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1357-25G OR1357-5G OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA 575 NOK
APOSOR1357-25G APOSOR1357-5G APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,2700 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00463245
CAS-nummer: 4543-58-2
New Product