4-Nitropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-nitropyridine
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 450 NOK
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1100 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114148
CAS-nummer: 4487-50-7