3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR13615-25G
APOSOR13615-25GEA 1275 NOK
APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Formel: C7H9Cl2N
MW: 178,0600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656303
CAS-nummer: 1007089-84-0