Xipamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide
OR13653-100MG OR13653-250MG
APOSOR13653-100MGEA 1875 NOK
APOSOR13653-100MG APOSOR13653-250MG
Xipamide 95+%
Xipamide
Formel: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
MW: 354,81 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00865927
CAS-nummer: 14293-44-8