6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G OR13728-1G OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA 305 NOK
APOSOR13728-5G APOSOR13728-1G APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,60 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657152
CAS-nummer: 703-82-2