3-Iodo-o-toluic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 1775 NOK
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iodo-o-toluic acid
3-Iodo-o-toluic acid
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00270112
CAS-nummer: 133232-56-1