1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
OR14051-25G
APOSOR14051-25GEA 0 NOK
APOSOR14051-25G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Smeltepunkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00115180
CAS-nummer: 55314-16-4