Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 2250 NOK
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Smeltepunkt: 83…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027165
CAS-nummer: 91844-20-1