4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine, 2-Amino-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 305 NOK
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Smeltepunkt: 66…69 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00462425
CAS-nummer: 2289-75-0