tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-{2-[4-(Hydrazinocarbonyl)piperidin-1-yl]ethyl}piperazine, N1-BOC protected
OR14125-1G OR14125-5G
APOSOR14125-1GEA 6625 NOK
APOSOR14125-1G APOSOR14125-5G
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)piperidino]ethyl}tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₇H₃₃N₅O₃
MW: 355,48 g/mol
MDL nummer: MFCD06808601
CAS-nummer: 874831-75-1