2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 520 NOK
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 122…127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03787060
CAS-nummer: 60518-59-4