2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 360 NOK
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BCl₂O₃
Smeltepunkt: 150…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06796322
CAS-nummer: 1218790-87-4