4-Isopropoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
OR14157-100G OR14157-25G OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA 1875 NOK
APOSOR14157-100G APOSOR14157-25G APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltepunkt: 150…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03427051
CAS-nummer: 153624-46-5