4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 270 NOK
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Smeltepunkt: 262 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631241
CAS-nummer: 22090-27-3