1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 840 NOK
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Formel: C₁₄H₁₈BNO₅
MW: 291,11 g/mol
Smeltepunkt: 102…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039006
CAS-nummer: 290331-71-4