4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 1875 NOK
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
MW: 127,1000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01571070
CAS-nummer: 2510-32-9