6-Methoxysalicylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 6-Hydroxy-o-anisic acid
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 270 NOK
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
6-Methoxysalicylic acid
6-Methoxysalicylic acid
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smeltepunkt: 134…138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00674090
CAS-nummer: 3147-64-6