Succinsyre ACS
Leverandør: Apollo Scientific
OR14341-1KG OR14341-25KG OR14341-5KG
APOSOR14341-1KGEA 2275 NOK
APOSOR14341-1KG APOSOR14341-25KG APOSOR14341-5KG
Succinsyre ACS
Succinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 188…190 °C
Tetthet: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6