2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
OR14542-25G OR14542-5G
APOSOR14542-25GEA 4175 NOK
APOSOR14542-25G APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀ClNO₄
MW: 421,877 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00797578
CAS-nummer: 198560-41-7