Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, Boc-Phe(2-NO₂)-OH, 2-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14576-1G OR14576-5G
APOSOR14576-1GEA 1150 NOK
APOSOR14576-1G APOSOR14576-5G
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01317708
CAS-nummer: 185146-84-3