Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA 875 NOK
APOSOR14580-1G APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01317033
CAS-nummer: 131980-29-5