(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
OR14584-100G
APOSOR14584-100GEA 915 NOK
APOSOR14584-100G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038128
CAS-nummer: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1