Fmoc-Tic-OH
Leverandør: Apollo Scientific
OR14589-100G OR14589-25G OR14589-5G
APOSOR14589-100GEA 3400 NOK
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G APOSOR14589-5G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
Smeltepunkt: 129…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00144368
CAS-nummer: 136030-33-6