Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 4350 NOK
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,09 g/mol
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797504
CAS-nummer: 850374-98-0