Fmoc-D-Tic-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14590-25G
APOSOR14590-25GEA 1000 NOK
APOSOR14590-25G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
MW: 399,446 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00144345
CAS-nummer: 130309-33-0