Boc-D-4-iodophenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Boc-D-Phe(4-I)-OH, N-Boc-4-iodo-D-phenylalanine, Boc-p-iodo-D-Phe-OH
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 450 NOK
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈INO₄
MW: 391,205 g/mol
Smeltepunkt: 118…124 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00079670
CAS-nummer: 176199-35-2