Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 270 NOK
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513,331 g/mol
Smeltepunkt: 213…217 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672340
CAS-nummer: 82565-68-2