N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14613-1G OR14613-5G
APOSOR14613-1GEA 755 NOK
APOSOR14613-1G APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513,331 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672557
CAS-nummer: 205526-29-0