Fmoc-Thi-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14644-1G OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-1GEA 935 NOK
APOSOR14644-1G APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formel: C₂₂H₁₉NO₄S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065676
CAS-nummer: 130309-35-2