Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR14648-1G OR14648-250MG OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA 2800 NOK
APOSOR14648-1G APOSOR14648-250MG APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Formel: C₂₂H₁₉NO₄S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151916
CAS-nummer: 186320-06-9