Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14667-100G OR14667-25G OR14667-5G
APOSOR14667-100GEA 7100 NOK
APOSOR14667-100G APOSOR14667-25G APOSOR14667-5G
Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Formel: C₂₃H₂₆N₂O₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00235896
CAS-nummer: 162558-25-0