Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 340 NOK
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formel: C₂₄H₂₈N₂O₆
MW: 440,496 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151941
CAS-nummer: 125238-99-5