(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR14678-5G
APOSOR14678-5GEA 3125 NOK
APOSOR14678-5G
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01320857
CAS-nummer: 261165-05-3