(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR14679-5G
APOSOR14679-5GEA 1475 NOK
APOSOR14679-5G
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01320858
CAS-nummer: 161660-94-2