1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14874-1G OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA 0 NOK
APOSOR14874-1G APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 220,5…230 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09879911
CAS-nummer: 380922-37-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III