2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14933-1G
APOSOR14933-1GEA 1075 NOK
APOSOR14933-1G
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂O₂S
MW: 198,25 g/mol
Smeltepunkt: 162,5…164.5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01568825
CAS-nummer: 1011-41-2