3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 270 NOK
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672974
CAS-nummer: 289039-30-1