2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 2150 NOK
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Smeltepunkt: 229…238 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07394023
CAS-nummer: 6941-28-2