1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 270 NOK
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4510 g/mol
Smeltepunkt: 60…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08443947
CAS-nummer: 937601-42-8