3',4'-Dichloroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-25G
APOSOR15167-25GEA 3150 NOK
APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Smeltepunkt: 121…124 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00018148
CAS-nummer: 2150-93-8