2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 630 NOK
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
MW: 239,32 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08443972
CAS-nummer: 924868-89-3