4-Chloro-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR15256-5G
APOSOR15256-5GEA 305 NOK
APOSOR15256-5G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Smeltepunkt: 176…181 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272232
CAS-nummer: 55052-28-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III