4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 270 NOK
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,3000 g/mol
Smeltepunkt: 76…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00702246
CAS-nummer: 115619-01-7