Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 1550 NOK
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₅ClINO₂
MW: 297,48 g/mol
Smeltepunkt: 83…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08276963
CAS-nummer: 365413-29-2