2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1531-100G
APOSOR1531-100GEA 1200 NOK
APOSOR1531-100G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Smeltepunkt: 180…185 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00054185
CAS-nummer: 17601-94-4