2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 665 NOK
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 886361-02-0