1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15329-250MG
APOSOR15329-250MGEA 630 NOK
APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Formel: C₉H₁₃ClN₂S
Kokepunkt: 102 °C/0,08mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01443899
CAS-nummer: 339104-71-1