2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 1850 NOK
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
Smeltepunkt: 173…176 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02102513
CAS-nummer: 36916-44-6